Learn More
6-Cloropurina 2'-desoxirribosa, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476619 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15476619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64871.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.92€
    282.65€ / 1 g
    Ahorro 70.27€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4594-45-0 | C10H11ClN4O3 | 270.673 g/mol
6-Chloropurine 2'-deoxyriboside is used in the synthesis of 9-(2,3-dideoxy-2-fluoro-beta-D-threo-pentofuranosyl)adenine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-cloropurina 2′desoxirribosa se utiliza en la síntesis de 9-(2,3-didesoxi-2-fluoro-beta-D-treo-pentofuranosilo)adenina.
Notas
Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4594-45-0
Fórmula molecular C10H11ClN4O3
Peso molecular (g/mol) 270.673
Número MDL MFCD00083282
Clave InChI PGEULCIODBNODW-FSDSQADBSA-N
Sinónimo 6-chloro-9-2'-deoxy-b-d-ribofuranosyl purine
PubChem CID 92132234
Nombre IUPAC (2R,3R,5R)-5-(6-cloropurina-9-il)-2-(hidroximetil)oxolano-3-ol
SMILES C1C(C(OC1N2C=NC3=C2N=CN=C3Cl)CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropurine 2'-deoxyriboside
Color Blanco
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.67
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Chloropurine 2'-deoxyriboside
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloropurine 2-deoxyriboside