Learn More
Alcohol 6-cloropiperonílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392306 5 g 5 g
11302316 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05972.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2591-25-5 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2591-25-5
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.591
Número MDL MFCD00051727
Clave InChI ADHYYNHCXPPVHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloropiperonyl alcohol, 6-chloro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 6-chlorobenzo d 1,3 dioxol-5-yl methanol, 6-chloro-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 2-chlor-4,5-methylendioxy-benzylalkohol, 6-chloro-3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, 6-chloro-2h-benzo d 1,3-dioxolen-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 7015319
Nombre IUPAC (6-cloro-1,3-benzodioxol-5-il)metanol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C(=C2)CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropiperonyl alcohol
Punto de fusión 68°C to 72°C
Cantidad 5 g
Beilstein 150801
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.6
Porcentaje de pureza 98%