Learn More
6-clorooxindol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10041644 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10041644 25 g Frasco de vidrio 25 g
10612445 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10041644 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399440250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
CAS 56341-37-8
Fórmula molecular C8H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 167.59
Número MDL MFCD00209962
Clave InChI CENVPIZOTHULGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chlorooxindole, 6-chloroindolin-2-one, 6-chloro-2-oxindole, 6-chloro-2-indolinone, 6-chloro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 6-chloro 2-oxindole, 2h-indol-2-one, 6-chloro-1,3-dihydro, 6-chloro-1,3-dihydro-indol-2-one, 6-chloroindole-2 3h-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one
PubChem CID 736344
Nombre IUPAC 6-cloro-1,3-dihidroindol-2-ona
SMILES C1C2=C(C=C(C=C2)Cl)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-chlorooxindole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 195°C to 199°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.59
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Chlorooxindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación