Learn More
6-clorooxindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434217 100 g 100 g
11414217 5 g 5 g
11424217 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19674.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 56341-37-8 | C8H6ClNO | 167.592 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56341-37-8
Fórmula molecular C8H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 167.592
Número MDL MFCD00209962
Clave InChI CENVPIZOTHULGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chlorooxindole, 6-chloroindolin-2-one, 6-chloro-2-oxindole, 6-chloro-2-indolinone, 6-chloro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 6-chloro 2-oxindole, 2h-indol-2-one, 6-chloro-1,3-dihydro, 6-chloro-1,3-dihydro-indol-2-one, 6-chloroindole-2 3h-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one
PubChem CID 736344
Nombre IUPAC 6-cloro-1,3-dihidroindol-2-ona
SMILES C1C2=C(C=C(C=C2)Cl)NC1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Chlorooxindole
Punto de fusión 195°C to 199°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.6
Porcentaje de pureza 98%