Learn More
Ácido 6-Cloronicotinico, TRC
Código de producto. 30136770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136770 100 g 100 g
30134939 25 g 25 g
17924215 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136770 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC370930100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5326-23-8
Fórmula molecular C6 H4 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 157.55
Sinónimo Nicotinic acid, 6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloro-5-pyridinecarboxylic acid, 3-Carboxy-6-chloropyridine, 6-Chloronicotinic acid, 6-Chloropyridin-3-carboxylic acid, NSC 277
Nombre IUPAC Ácido 6-cloropiridin-3-carboxílico
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloronicotinic acid
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.9931