Learn More
Éster etílico del ácido 6-cloronicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloronicotinic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 49608-01-7 |
| Fórmula molecular | C8H8ClNO2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester, 2-Chloropyridine-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-chloro-5-pyridinecarboxylate, Ethyl 6-Chloro-3-nicotinate, Ethyl 6-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 6-Chloronicotinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8(11)6-3-4-7(9)10-5-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(Cl)nc1 |
| Nombre IUPAC | etilo 6-cloropiridin-3-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 185.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0244 |