Learn More
Ácido 6-cloronicotínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447507 5 g 5 g
11457507 25 g 25 g
11467507 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15620.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5326-23-8 | C6H4ClNO2 | 157.553 g/mol
6-Chloropyridine-3-carboxylic acid (6-chloronicotinic acid/6-CNA) has been used to study its photolytic and photocatalytic degradation. The product has been used as a media component during the isolation of 6-CNA degrading bacterial strain from imidacloprid-exposed soil samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 6-cloropiridina-3-carboxílico (ácido 6-cloronicotínico/6-CNA) se ha utilizado para estudiar su degradación fotolítica y fotocatalítica. El producto se ha utilizado como componente de medios durante el aislamiento de cepas bacterianas degradantes de 6-CNA a partir de muestras de suelo expuestas a imidacloprid.
Solubilidad
Soluble en agua (2 mg/ml a 20 °C), etanol, metanol, DMSO, y ligeramente soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5326-23-8
Fórmula molecular C6H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.553
Número MDL MFCD00006241
Clave InChI UAWMVMPAYRWUFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloronicotinic acid, 6-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro, 6-chloro-nicotinic acid, 6-chloro nicotinic acid, 2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, 2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 6-chlornicotins, 6chloronichotinicacid, 2-chloroncotinic acid
PubChem CID 79222
Nombre IUPAC Ácido 6-cloropiridin-3-carboxílico
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloronicotinic acid
Punto de fusión ∼192°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 115993
Información de solubilidad Soluble in water (2mg/ml at 20°C),ethanol,methanol,DMSO,and slightly soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza 99%