Learn More
6-cloronicotinamida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11986281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11986281 1 g 1 g
11996281 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109560010
 Artículo restringido
En stock
CAS 6271-78-9
Fórmula molecular C6H5ClN2O
Peso molecular (g/mol) 156.57
Número MDL MFCD00006242
Clave InChI ZIJAZUBWHAZHPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloronicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 6-chloro, nicotinamide, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridinecarboxamide, 6-chloro-nicotinamide, acmc-1b4gd, 6-chloronicotinic acid amide, 3-carbamoyl-6-chloropyridine, ksc492o5t
PubChem CID 80456
Nombre IUPAC 6-cloropiridina-3-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloronicotinamide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 204.4°C to 207.9°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(C5H3N)CONH2
Cantidad 1 g
Beilstein 22,44
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Chloronicotinamide, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación