Learn More
6-Cloronicotinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455007 1 g 1 g
11465007 5 g 5 g
11475007 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21922.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6271-78-9 | C6H5ClN2O | 156.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6271-78-9
Fórmula molecular C6H5ClN2O
Peso molecular (g/mol) 156.57
Número MDL MFCD00006242
Clave InChI ZIJAZUBWHAZHPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloronicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 6-chloro, nicotinamide, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridinecarboxamide, 6-chloro-nicotinamide, acmc-1b4gd, 6-chloronicotinic acid amide, 3-carbamoyl-6-chloropyridine, ksc492o5t
PubChem CID 80456
Nombre IUPAC 6-cloropiridina-3-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloronicotinamide
Punto de fusión 214°C to 216°C
Cantidad 1 g
Beilstein 116043
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza 98%