Learn More
6-(Clorometil)uracilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489457 25 g 25 g
11469457 1 g 1 g
11479457 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21985.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 18592-13-7 | C5H5ClN2O2 | 160.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18592-13-7
Fórmula molecular C5H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 160.56
Número MDL MFCD00010095
Clave InChI VCFXBAPEXBTNEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloromethyl uracil, 6-chloromethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 6-chloromethyluracil, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloromethyl, 6-chloromethyl-1h-pyrimidine-2,4-dione, 6-chloromethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 6-chloromethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 4-chloromethyl uracil, 6-chloromethyl-uracil, 6-chloromethyl uracil?
PubChem CID 73273
Nombre IUPAC 6-(chloromethyl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES ClCC1=CC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Chloromethyl)uracil
Punto de fusión 256°C to 258°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.56
Porcentaje de pureza 98%