Learn More
6-(clorometilo)benzotiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11946791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11946791 1 g 1 g
11956791 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11946791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441350010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 149440-49-3
Fórmula molecular C8H6ClNS
Peso molecular (g/mol) 183.66
Clave InChI WVJSICZOZHJCLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloromethyl benzo d thiazole, 6-chloromethyl benzothiazole, benzothiazole, 6-chloromethyl, 6-chloromethyl-1,3-benzothiazole, acmc-20n5pd, 6-chloromethylbenzothiazole
PubChem CID 22905771
Nombre IUPAC 6-(clorometilo)-1,3-benzotiazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1CCl)SC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Chloromethyl)benzothiazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50°C to 52°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.66
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-(Chloromethyl)benzothiazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación