Learn More
6-Cloroisatina, TRC
Código de producto. 30364004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364004 50 mg 50 miligramos
30352169 100 mg 100 miligramos
30349275 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364004 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42880850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6341-92-0
Fórmula molecular C8H4NO2Cl
Peso molecular (g/mol) 181.58
Sinónimo 6-Chloro-1H-indole-2,3-dione, 6-Chloroindole-2,3-dione, 6-Chloroindoline-2,3-dione, 6-Chloroisatin, NSC 48609
Nombre IUPAC 6-cloro-1H-indol-2,3-dión
SMILES Clc1ccc2C(=O)C(=O)Nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloroisatin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4ClNO2/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(12)7(5)11/h1-3H,(H,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.9931