Learn More
6-cloroindolin-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 30052639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052639 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052639 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1273.190025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-cloroindolin-2-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloroindolin-2-one
CAS 56341-37-8
Nombres de analitos o componentes 6-Chloroindolin-2-one
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H6 Cl N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-Indol-2-one, 6-chloro-1,3-dihydro-, 6-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 6-Chloro-1,3-dihydroindol-2-one, 6-Chloro-2-indolinone, 6-Chloro-2-oxindole, 6-Chloro-2-oxoindoline, 6-Chlorooxindole
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6ClNO/c9-6-2-1-5-3-8(11)10-7(5)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
SMILES Clc1ccc2CC(=O)Nc2c1
Nombre IUPAC 6-cloroindolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 167.592
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167,0138 g/mol