Learn More
6-cloroindol, TRC
Código de producto. 30356375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356375 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30356375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36700510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloroindole
CAS 17422-33-2
Fórmula molecular C8 H6 Cl N
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
SMILES Clc1ccc2cc[nH]c2c1
Nombre IUPAC 6-cloro-1H-indol
Peso molecular (g/mol) 151.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0189