Learn More
6-cloroindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloroindole |
| CAS | 17422-33-2 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Cl N |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H |
| SMILES | Clc1ccc2cc[nH]c2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 151.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0189 |