Learn More
6-Cloroindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450048 1 g 1 g
11460048 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23650.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17422-33-2 | C8H6ClN | 151.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17422-33-2
Fórmula molecular C8H6ClN
Peso molecular (g/mol) 151.59
Número MDL MFCD00005681
Clave InChI YTYIMDRWPTUAHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloroindole, 1h-indole, 6-chloro, 6-chloro indole, 6-chloro-indole, 6-chlor-1h-indole, pubchem1669, 6-chloro-1-h-indole, #, ksc174m9p
PubChem CID 87111
ChEBI CHEBI:80918
Nombre IUPAC 6-cloro-1H-indol
SMILES ClC1=CC=C2C=CNC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloroindole
Punto de fusión 87°C to 90°C
Cantidad 1 g
Beilstein 112345
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza 99%