Learn More
6-Cloroindole, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10245541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10245541 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10777792 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10245541 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331622500
 Artículo restringido
En stock
CAS 17422-33-2
Fórmula molecular C8H6ClN
Peso molecular (g/mol) 151.59
Número MDL MFCD00005681
Clave InChI YTYIMDRWPTUAHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloroindole, 1h-indole, 6-chloro, 6-chloro indole, 6-chloro-indole, 6-chlor-1h-indole, pubchem1669, 6-chloro-1-h-indole, #, ksc174m9p
PubChem CID 87111
ChEBI CHEBI:80918
Nombre IUPAC 6-cloro-1H-indol
SMILES ClC1=CC=C2C=CNC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloroindole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 88°C to 91°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación