Learn More
6-Chloroindol-3-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408508 5 g 5 g
15418508 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61911.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 703-82-2 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
6-Chloroindole-3-carboxaldehyde can react with dimethyldisulfane to get 6-chloro-(3-thiomethyl)-indole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
6-Chloroindol-3-carboxaldehído puede reaccionar con dimetildisulfano para obtener 6-cloro-(3-tiometilo)-indol.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua
Notas
almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 703-82-2
Fórmula molecular C9H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 179.603
Número MDL MFCD06657152
Clave InChI CTNIXLBHXMSZKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloroindole-3-carboxaldehyde, 6-chloro indole-3-carbaldehyde, 6-chloro-3-formylindole, 6-chloro-3-indolecarboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 6-chloro, 6-chloro-1h-indole-3-carboxaldehyde, pubchem7693, acmc-209oec, ksc494c8d, 6-chloroindole-3-carbaldehyde
PubChem CID 12614669
Nombre IUPAC 6-cloro-1H-indol-3-carbaldehído
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC=C2C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloroindole-3-carboxaldehyde
Color Marrón
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.6
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo