Learn More
Cloruro de 6-cloroimidazo[2,1-b]tiazol-5-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428585 1 g 1 g
15438585 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428585 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33683.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de la actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150020-64-7
Fórmula molecular C5H2Cl2N2O2S2
Peso molecular (g/mol) 257.103
Número MDL MFCD00205139
Clave InChI APRATEMYDZDYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro, acmc-1c5af, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-5-imidazo 2,1-b thiazolesulfonyl chloride, 6-chloro-imidazo 2, 1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride,6-chloro
PubChem CID 2799717
Nombre IUPAC cloruro de 6-cloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-sulfonilo
SMILES C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloroimidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonyl chloride
Punto de fusión 138°C to 140°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.12
Porcentaje de pureza 97%