Learn More
6-cloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10713833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10713833 1 g 1 g
10311645 5 g 5 g
10019591 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10713833 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB05749DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 23576-81-0
Fórmula molecular C5H3ClN2S
Peso molecular (g/mol) 158.603
Número MDL MFCD00173802
Clave InChI WOZMDYAJHVHPMD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 721582
Nombre IUPAC 6-cloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol
SMILES C1=CSC2=NC(=CN21)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C6H5CH2CH2NCS
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazole 2,1-b 1,3 thiazole, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline, chloroimidazobthiazole, acmc-1cip3, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole, imidazo 2,1-b thiazole,6-chloro, imidazo 2,1-b thiazole, 6-chloro, 6-chloro-4h-imidazo 2,1-b thiazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.61
Porcentaje de pureza 97%