Learn More
Cloruro de 6-cloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10662463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10662463 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10447062 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10603455 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10662463 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB05853CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 150020-64-7
Fórmula molecular C5H2Cl2N2O2S2
Peso molecular (g/mol) 257.103
Clave InChI APRATEMYDZDYJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2799717
Nombre IUPAC cloruro de 6-cloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-sulfonilo
SMILES C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro, acmc-1c5af, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-5-imidazo 2,1-b thiazolesulfonyl chloride, 6-chloro-imidazo 2, 1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride,6-chloro
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.12
Porcentaje de pureza 97%