Learn More
Ácido 6-cloroimidazo[1,2-b]piridazina-2-carboxílico, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10520113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10520113 1 g 1 g
10279082 250 mg 250 miligramos
10332115 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10520113 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00885DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 14714-24-0
Fórmula molecular C7H4ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 197.578
Número MDL MFCD04974055
Clave InChI HTUZJYQXKFDVLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine, 6-chloro-imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, pubchem23037, 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylicacid, 6-chloro-2-imidazo 1,2-b pyridazinecarboxylic acid, 6-chloranylimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylicacid, 6-chloro, 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-e pyridazine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, 6-chloro
PubChem CID 2794637
Nombre IUPAC Ácido 6-cloroimidazo[1,2-b]piridazina-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=NN2C1=NC(=C2)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloroimidazo[1, 2-b]pyridazine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.58
Porcentaje de pureza 90%