Learn More
6-Cloroimidazo[1,2-a]piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446047 1 g 1 g
15456047 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33234.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6188-25-6 | C7H5ClN2 | 152.581 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6188-25-6
Fórmula molecular C7H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 152.581
Número MDL MFCD05663807
Clave InChI XQEGYCZJSVFGEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro, chloroimidazoapyridine, 6-chloranylimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroh-imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroimidazo 1 pound not2-a pyridine
PubChem CID 2764328
Nombre IUPAC 6-cloroimidazo[1,2-a]piridina
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.58
Porcentaje de pureza 97%