Learn More
Hidrato de ácido 6-cloroimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489025 250 mg 250 miligramos
15479025 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489025 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35567.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 138642-97-4 | C8H5ClN2O2 | 196.59 g/mol
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid hydrate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de ácido 6-cloroimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxílico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138642-97-4
Fórmula molecular C8H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 196.59
Número MDL MFCD07021509
Clave InChI LXRDUEDQFSBROM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-chloro
PubChem CID 16413639
Nombre IUPAC ácido 6-cloroimidazo[1,2-a]piridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC(Cl)=CN12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid hydrate
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.59 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%