Learn More
Cloruro de 6-clorohexanoilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347566 1 g 1 g
11357566 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11111.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19347-73-0 | C6H10Cl2O | 169.045 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19347-73-0
Fórmula molecular C6H10Cl2O
Peso molecular (g/mol) 169.045
Número MDL MFCD00041436
Clave InChI WZILXAPNPKMOSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexanoyl chloride, 6-chloro, 6-chloro-caproyl chloride, acmc-1bt4p, 6-chloro-hexanoyl chloride, 6-chlorocaproic acid chloride, 6-chlorohexanoyl chloride
PubChem CID 88014
Nombre IUPAC cloruro de 6-clorohexanoilo
SMILES C(CCC(=O)Cl)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chlorohexanoyl chloride
Punto de ebullición 90°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 1852393
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.05
Porcentaje de pureza 95%