Learn More
Ácido 6-clorohexanoico, TRC
Código de producto. 30357207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357207 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30357207 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3685351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chlorohexanoic Acid
CAS 4224-62-8
Fórmula molecular C6H11ClO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-Chlorocaproic Acid, epsilon-Chlorocaproic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11ClO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)CCCCCCl
Nombre IUPAC Ácido 6-clorohexanoico
Peso molecular (g/mol) 150.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0448