Learn More
6-Clorohexanenitrilo, TRC
Código de producto. 30364814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364814 1 g -
30363502 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30364814 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3503301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6628-78-0
Fórmula molecular C6H10ClN
Peso molecular (g/mol) 131.6
Sinónimo 6-Chlorohexanenitrile, 5-Chloropentyl Cyanide, 6-Chlorocapronitrile, NSC 59713
Nombre IUPAC 6-clorohexanenitrilo
SMILES ClCCCCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chlorohexanenitrile
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10ClN/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-5H2