Learn More
6-Clorocroman-4-ona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
6-Chlorochroman-4-one is used as chemical, organic intermediates for pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 6-clorocroman-4-ona se utiliza como intermediario orgánico y químico para los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en disolventes.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6-Chlorochroman-4-one |
| Punto de fusión | 101°C to 102°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 124218 |
| Información de solubilidad | Soluble in solvents. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.61 |
| Porcentaje de pureza | 99% |