Learn More
Ácido 6-chlorobenzimidazol-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494878 1 g 1 g
15404888 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58648.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39811-14-8 | C8H5ClN2O2 | 196.59 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Este producto existe como dos tautómeros, ya que existe un rápido intercambio del protón entre los dos nitrógenos heterocíclicos. Esto hace que las posiciones 5- y 6- en el anillo sean químicamente equivalentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39811-14-8
Fórmula molecular C8H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 196.59
Número MDL MFCD06739053
Clave InChI NZIHMSYSZRFUQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-1h-benzoimidazole-2-carboxylic acid, 6-chloro-1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1h-benzo d imidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1h-benzimidazole-2-carboxylic acid, 6-chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-1h-benzoimidazole-2-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-2-carboxylic acid, 6-chloro, 5-chloro-1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-3h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid, 6-chloro-1h-1,3-benzodiazole-2-carboxylic acid
PubChem CID 10512110
Nombre IUPAC ácido 6-cloro-1H-benzimidazol-2-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chlorobenzimidazole-2-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.59
Porcentaje de pureza 97%