Learn More
6-Cloro1,4-dihidro-1-metil-4-fenil-4-quinazolinol, TRC
Código de producto. 30360186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360186 10 mg 10 miligramos
30354527 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37102510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52395-03-6
Fórmula molecular C15 H13 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 272.73
Sinónimo 6-Chloro-1,4-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-4-phenylquinazoline, 6-chloro-1,4-dihydro-1-methyl-4-phenylquinazolin-4-ol
Nombre IUPAC 6-cloro-1-metil-4-fenilquinazolina-4-ol
SMILES CN1C=NC(O)(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-1,4-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-4-phenylquinazoline
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13ClN2O/c1-18-10-17-15(19,11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(16)7-8-14(13)18/h2-10,19H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0716