Learn More
6-Cloro-pirimidina-2,4-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine |
| CAS | 156-83-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4 H5 Cl N4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Pyrimidine, 2,4-diamino-6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-2,4-pyrimidinediamine, 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine, 2,6-Diamino-4-chloropyrimidine, 4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine, 6-Chloro-2,4-diaminopyrimidine, 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine, NSC 8818 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9) |
| SMILES | Nc1cc(Cl)nc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 6-cloropirimidin-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 144.56 |
| Mostrar más |