Learn More
6-cloro-pirimidina-2,4-diamina 3-óxido, TRC
Product Code. 30136703
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
2.5 g
5 g
Unit Size:
100 miligramos
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30136703 2.5 g 2.50 g
30135241 5 g 5 g
30005856 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30136703 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC3809552.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35139-67-4
Fórmula molecular C4 H5 Cl N4 O
Peso molecular (g/mol) 160.56
Sinónimo 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide, Minoxidil Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 6-cloro-3-oxidopirimidina-3-ilio-2,4-diamina
SMILES Nc1cc(Cl)nc(N)[n+]1[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5ClN4O/c5-2-1-3(6)9(10)4(7)8-2/h1H,6H2,(H2,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0152
Porcentaje de pureza >95%