Learn More
6-cloro-N2-metil-1,3,5-triazina-2,4-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-N2-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| CAS | 5425-82-1 |
| Fórmula molecular | C4H6ClN5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | NSC 13912 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6ClN5/c1-7-4-9-2(5)8-3(6)10-4/h1H3,(H3,6,7,8,9,10) |
| SMILES | CNc1nc(N)nc(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-4-N-metil-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 159.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0312 |