Learn More
6-Cloro-N-metilpiperidinil 4-pirimidinamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-N-methyl Piperidinyl 4-Pyrimidinamine |
| CAS | 1640972-02-6 |
| Fórmula molecular | C18H23ClN4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-N-methyl-N-[(3R,4R)-4-methyl-1-(phenylmethyl)-3-piperidinyl]-4-pyrimidinamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23ClN4/c1-14-8-9-23(11-15-6-4-3-5-7-15)12-16(14)22(2)18-10-17(19)20-13-21-18/h3-7,10,13-14,16H,8-9,11-12H2,1-2H3/t14-,16+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CCN(Cc2ccccc2)C[C@@H]1N(C)c3cc(Cl)ncn3 |
| Nombre IUPAC | N-[(3R,4R)-1-bencil-4-metilpiperidin-3-il]-6-cloro-N-metilpirimidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 330.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1611 |