Learn More
6-Cloro-N-metil-2-piridinacarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-N-methyl-2-pyridinecarboxamide |
| CAS | 845306-04-9 |
| Fórmula molecular | C7H7ClN2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-N-methylpicolinamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7ClN2O/c1-9-7(11)5-3-2-4-6(8)10-5/h2-4H,1H3,(H,9,11) |
| SMILES | CNC(=O)c1cccc(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-N-metilpiridina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 170.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0247 |