Learn More
6-Cloro-N-[(6-cloro-7-sulfamoil-2,3-dihidro-4H-1,2,4-benzotiadiazin-4-il 1,1-dióxido)metil]-3,4-dihidro-2H-1,2,4-benzotia-diazina-7-sulfonamida 1,1-dióxido, Mikromol™
Código de producto. 17981536
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
17981536 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17981536 Supplier Mikromol Supplier No. MM0011.040025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-Cloro-N-[(6-cloro-7-sulfamoil-2,3-dihidro-4H-1,2,4-benzotiadiazin-4-il 1,1-dióxido)metil]-3,4-dihidro-2H-1,2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida 1,1-dióxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-N-[(6-chloro-7-sulfamoyl-2,3-dihydro-4H-1,2,4-benzothiadiazin-4-yl 1,1-Dioxide)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothia-diazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide
CAS 402824-96-8
Nombres de analitos o componentes 6-Chloro-N-[(6-chloro-7-sulfamoyl-2,3-dihydro-4H-1,2,4-benzothiadiazin-4-yl 1,1-Dioxide)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothia-diazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C15 H16 Cl2 N6 O8 S4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-[[7-(Aminosulfonyl)-6-chloro-2,3-dihydro-1,1-dioxido-4H-1,2,4-benzothiadiazin-4-yl]methyl]-6-chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16Cl2N6O8S4/c16-8-1-10-14(34(28,29)20-5-19-10)4-13(8)33(26,27)21-6-23-7-22-35(30,31)15-3-12(32(18,24)25)9(17)2-11(15)23/h1-4,19-22H,5-7H2,(H2,18,24,25)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N(CNS(=O)(=O)c3cc4c(NCNS4(=O)=O)cc3Cl)CNS2(=O)=O
Nombre IUPAC 6-cloro-4-[[(6-cloro-1,1-dioxo-3,4-dihidro-2H-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazin-7-il)sulfonilamino]metil]-1,1-dioxo-2,3-dihidro-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida
Peso molecular (g/mol) 607.49
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 605,9289 g/mol