Learn More
6-Cloro-imidazo[2,1-b]tiazol-5-sulfónico Amida del Ácido, TRC
Código de producto. 30366258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366258 10 mg -
30354810 100 mg -
30363395 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38333510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112582-89-5
Fórmula molecular C5H4N3O2S2Cl
Peso molecular (g/mol) 237.69
Nombre IUPAC 6-cloroimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-sulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)c1c(Cl)nc2sccn12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-imidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonic Acid Amide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4ClN3O2S2/c6-3-4(13(7,10)11)9-1-2-12-5(9)8-3/h1-2H,(H2,7,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.9433