Learn More
6-cloro didesacetil famciclovir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro Didesacetyl Famciclovir |
| CAS | 172529-94-1 |
| Fórmula molecular | C10 H14 Cl N5 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 2-[2-(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]-1,3-propanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14ClN5O2/c11-8-7-9(15-10(12)14-8)16(5-13-7)2-1-6(3-17)4-18/h5-6,17-18H,1-4H2,(H2,12,14,15) |
| SMILES | Nc1nc(Cl)c2ncn(CCC(CO)CO)c2n1 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2-amino-6-cloropurin-9-il)etil]propano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 271.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.0836 |