Learn More
6-cloro D-triptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-D-tryptophan |
| CAS | 56632-86-1 |
| Fórmula molecular | C11 H11 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11ClN2O2/c12-7-1-2-8-6(3-9(13)11(15)16)5-14-10(8)4-7/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)/t9-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](Cc1c[nH]c2cc(Cl)ccc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3-(6-cloro-1H-indol-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 238.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0509 |