Learn More
6-Cloro-D, L-triptófano, TRC
Código de producto. 30352054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352054 50 mg 50 miligramos
30363224 100 mg 100 miligramos
30360112 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Code produit 30352054 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC42320550MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17808-21-8
Fórmula molecular C11 H11 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 238.67
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(6-cloro-1H-indol-3-il)propanoico
SMILES NC(Cc1c[nH]c2cc(Cl)ccc12)C(=O)O
Spécification
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-D,L-tryptophan
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11ClN2O2/c12-7-1-2-8-6(3-9(13)11(15)16)5-14-10(8)4-7/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0509
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.