Learn More
Acetato de 6-cloroaciclovir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro Acyclovir Acetate |
| CAS | 81777-48-2 |
| Fórmula molecular | C10H12ClN5O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-[(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)methoxy]-ethanol 1-Acetate, 2-[(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)methoxy]-ethanol Acetate (ester), Acetyl 2-[(2-Amine-1,6-dihydro-6-chloro-9H-purin-9yl)methoxy]ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12ClN5O3/c1-6(17)19-3-2-18-5-16-4-13-7-8(11)14-10(12)15-9(7)16/h4H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,14,15) |
| SMILES | CC(=O)OCCOCN1C=NC2=C(Cl)NC(=N)N=C12 |
| Nombre IUPAC | Acetato de 2-[(6-cloro-2-imino-1H-purin-9-il)metoxi]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 285.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.0629 |