Learn More
6-cloro-9-fenil-9H-purina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-9-phenyl-9H-purine |
| CAS | 5470-24-6 |
| Fórmula molecular | C11 H7 Cl N4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-9-phenylpurine, NSC 26291 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7ClN4/c12-10-9-11(14-6-13-10)16(7-15-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H |
| SMILES | Clc1ncnc2c1ncn2c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-9-fenilpurina |
| Peso molecular (g/mol) | 230.653 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.036 |