Learn More
6-cloro-9-metil-7-desazapurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-9-methyl-7-deazapurine |
| CAS | 7781-10-4 |
| Fórmula molecular | C7H6ClN3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, NSC 102340 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClN3/c1-11-3-2-5-6(8)9-4-10-7(5)11/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cn1ccc2c(Cl)ncnc12 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-7-metilpirrolo[2,3-d]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 167.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.025 |