Learn More
Ácido 6-cloro-8-quinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-8-quinolinecarboxylic Acid |
| CAS | 6456-78-6 |
| Fórmula molecular | C10 H6 Cl N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-Chloroquinoline-8-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6ClNO2/c11-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(5-7)10(13)14/h1-5H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Cl)cc2cccnc12 |
| Nombre IUPAC | ácido 6-cloroquinolin-8-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 207.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0087 |