Learn More
6-cloro-8-metilquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-8-methylquinoline |
| CAS | 19655-50-6 |
| Fórmula molecular | C10H8ClN |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-8-methyl-quinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8ClN/c1-7-5-9(11)6-8-3-2-4-12-10(7)8/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(Cl)cc2cccnc12 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-8-metilquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 177.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0345 |