Learn More
6-cloro-8-metil-2H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-8-methyl-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione |
| CAS | 120374-68-7 |
| Fórmula molecular | C9H6ClNO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-8-methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6-Chloro-8-methyl-2H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6ClNO3/c1-4-2-5(10)3-6-7(4)11-9(13)14-8(6)12/h2-3H,1H3,(H,11,13) |
| SMILES | Cc1cc(Cl)cc2C(=O)OC(=O)Nc12 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-8-metil-1H-3,1-benzoxazina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 211.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0036 |