Learn More
6-cloro-7-metilquinolina, TRC
Código de producto. 30349143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349143 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30349143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369350100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-7-methylquinoline
CAS 86984-27-2
Fórmula molecular C10 H8 Cl N
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8ClN/c1-7-5-10-8(6-9(7)11)3-2-4-12-10/h2-6H,1H3
SMILES Cc1cc2ncccc2cc1Cl
Nombre IUPAC 6-cloro-7-metilquinolina
Peso molecular (g/mol) 177.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0345