Learn More
6-cloro-7-metilquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-7-methylquinoline |
| CAS | 86984-27-2 |
| Fórmula molecular | C10 H8 Cl N |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8ClN/c1-7-5-10-8(6-9(7)11)3-2-4-12-10/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc2ncccc2cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-7-metilquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 177.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0345 |