Learn More
6-cloro-7-metilpurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-7-methylpurine |
| CAS | 5440-17-5 |
| Fórmula molecular | C6 H5 Cl N4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5ClN4/c1-11-3-10-6-4(11)5(7)8-2-9-6/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cn1cnc2ncnc(Cl)c12 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-7-metilpurina |
| Peso molecular (g/mol) | 168.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0203 |