Learn More
6-cloro-7-metil-5-nitroquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-7-methyl-5-nitroquinoline |
| CAS | 86984-28-3 |
| Fórmula molecular | C10 H7 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7ClN2O2/c1-6-5-8-7(3-2-4-12-8)10(9(6)11)13(14)15/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc2ncccc2c(c1Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-7-metil-5-nitroquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 222.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0196 |